Drukuj

Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) methanol

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Caustic soda

810953193.0500 810953193.1000
CHMP810953193.0500EA 81.4 PLN
CHMP810953193.0500 CHMP810953193.1000
Wodorotlenek sodu 0.1 mol/l (0.1 N) methanol
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR