Trichlorek glinu standardised solution 6.0 N in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum chloride
35568.AE
35568.AK
35568.AEEA
590
PLN
35568.AE
35568.AK
Trichlorek glinu standardised solution 6.0 N in aqueous solution
Trichlorek glinu
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 2581
MDL No.: MFCD00003422
Formuła:
AlCl₃ MW: 133.34 g/mol Temp. Wrzenia: 180 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003422 Numer CAS: 7446-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1 Jednostka: 2581 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,00335 |