Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 9.6 mol/l (19.2 N)
Dostawca: Hach
Niebezpieczeństwo
203832 203849
HACH203832EA 184 PLN
HACH203832 HACH203849
Kwas siarkowy(VI) 9.6 mol/l (19.2 N)
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II