Kwas siarkowy(VI) 2.625 mol/l (5.25 N) roztwór wodny
Dostawca: Hach
|
Niebezpieczeństwo
|
244953
244903
244932
HACH244953EA
208
PLN
HACH244953
HACH244903
HACH244932
Kwas siarkowy(VI) 2.625 mol/l (5.25 N) roztwór wodny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,146 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 2796 ADR: 8,II |