Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 404 PLN
34449-1L 34449-10L-VP
tiosiarczan (VI) sodu 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) roztwór volumetryczny, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 1,0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001