Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.039 mol/l (0.039 N) roztwór wodny
Dostawca: VWR Chemicals
88946.320EA 332 PLN
88946.320
tiosiarczan (VI) sodu 0.039 mol/l (0.039 N) roztwór wodny
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5