Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
4640.EA 128 PLN
4640.
tiosiarczan (VI) sodu 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny, J.T.Baker®
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5