Drukuj
Wodorotlenek sodu concentrate for dilution to 10L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
38214-1EA 38214-6X1EA
38214-1EAEA 614 PLN
38214-1EA 38214-6X1EA
Wodorotlenek sodu concentrate for dilution to 10L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Concentrate for 10L standard solution
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.350 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective