Kwas siarkowy(VI) 92 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11000.AB
11000.AE
11000.AP
11000.ABEA
446
PLN
11000.AB
11000.AE
11000.AP
Kwas siarkowy(VI) 92 Metals basis
Kwas siarkowy(VI)
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 Temp. topnienia: 10.38 Gęstość: 1.84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,8974 |