Drukuj
Nadtlenek wodoru 30%, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
16911-250ML-F 16911-1L-F
SUPL16911-250ML-FEA 682 PLN
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F
Nadtlenek wodoru 30%, Supelco®
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II