Drukuj
Czerwień fenolowa 0,5% aqueous solution
Dostawca: G Biosciences
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
786-562 786-563
786-562EA 283 PLN
786-562 786-563
Czerwień fenolowa 0,5% aqueous solution
Czerwień fenolowa
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-609-7
Klasyfikacja Merck : 13,07329