Drukuj

Fenoloftaleina 2% in ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one

274145238.1000 274145238.0500 274145238.2500 274145238.5000
CHMP274145238.1000EA 98.1 PLN
CHMP274145238.1000 CHMP274145238.0500 CHMP274145238.2500 CHMP274145238.5000
Fenoloftaleina 2% in ethanol
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼78 °C (1013 hPa)
Gęstość: ∼0.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR