Fenoloftaleina 1% in ethanol
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
274145136.0500
274145136.2500
274145136.5000
274145136.0100
274145136.0250
CHMP274145136.0500EA
60.8
PLN
CHMP274145136.0500
CHMP274145136.2500
CHMP274145136.5000
CHMP274145136.0100
CHMP274145136.0250
Fenoloftaleina 1% in ethanol
Fenoloftaleina
Formuła:
C₂₀H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: ∼78 °C (1013 hPa) Gęstość: ∼0,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005913 Numer CAS: 77-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7 Jednostka: 1170 ADR: 3,II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...