Drukuj

Fenoloftaleina 0,2% ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one

274145133.0500 274145133.1000
CHMP274145133.0500EA 48.5 PLN
CHMP274145133.0500 CHMP274145133.1000
Fenoloftaleina 0,2% ethanol
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR