Drukuj

błękit bromotymolowy 0,1% in ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

211841407.0100 211841407.0250 211841407.0500
CHMP211841407.0100EA 96.4 PLN
CHMP211841407.0100 CHMP211841407.0250 CHMP211841407.0500
błękit bromotymolowy 0,1% in ethanol
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Jednostka: 1170
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR