Drukuj

błękit bromofenolowy 0,1% ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein

121840409.0100 121840409.0250 121840409.0500
CHMP121840409.0100EA 97.5 PLN
CHMP121840409.0100 CHMP121840409.0250 CHMP121840409.0500
błękit bromofenolowy 0,1% ethanol
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 273
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01429

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR