Drukuj
błękit bromofenolowy aqueous solution
Dostawca: Lovibond
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
451620 451621 451622 451623
LOVI451620EA 134 PLN
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622 LOVI451623
błękit bromofenolowy aqueous solution
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 273
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429