Drukuj
chlorek sodu 5 mol/l (5 N) aqueous solution
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 155 PLN
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
chlorek sodu 5 mol/l (5 N) aqueous solution
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599