Drukuj

Chloramina T (sól sodowa) 6% in aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Tosylochloramid sodu, N-chlorotolueno-4-sulfonoamid sodu

521345412.0500 521345412.1000 521345412.2500 521345412.5000
CHMP521345412.0500EA 185 PLN
CHMP521345412.0500 CHMP521345412.1000 CHMP521345412.2500 CHMP521345412.5000
Chloramina T (sól sodowa) 6% in aqueous solution
Chloramina T (sól sodowa)
Formuła: C₇H₇ClNNaO₂S
MW: 227.65 g/mol
Temp. topnienia: 180
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000522
Numer CAS: 127-65-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3267
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,02118

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR