Drukuj
Chloran(I) sodu 10 - 15% available chlorine roztwór wodny, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 456 PLN
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Chloran(I) sodu 10 - 15% available chlorine roztwór wodny, Reagent Grade
Chloran(I) sodu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: ClNaO
Temp. Wrzenia: 111 °C
Temp. topnienia: -30 to -20 °C
Gęstość: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%