Drukuj

Chloran(I) sodu (15% Cl₂) in aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Podchloryn sodu

528066510.9010 528066510.5000 528066510.1000 528066510.2500 528066510.9030 528066510.0250
CHMP528066510.9010EA 325 PLN
CHMP528066510.9010 CHMP528066510.5000 CHMP528066510.1000 CHMP528066510.2500 CHMP528066510.9030 CHMP528066510.0250
Chloran(I) sodu (15% Cl₂) in aqueous solution
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30…–20 °C
Gęstość: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR