Drukuj
Chloran(I) sodu (10% Cl₂) roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
528066501.0500 528066501.1000 528066501.2500 528066501.5000
CHMP528066501.0500EA 25.1 PLN
CHMP528066501.0500 CHMP528066501.1000 CHMP528066501.2500 CHMP528066501.5000
Chloran(I) sodu (10% Cl₂) roztwór wodny
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30…–20 °C
Gęstość: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8,II