Drukuj

Chloran(I) sodu (5% Cl₂) roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

528066500.1000 528066500.2500 528066500.5000
CHMP528066500.1000EA 36.8 PLN
CHMP528066500.1000 CHMP528066500.2500 CHMP528066500.5000
Chloran(I) sodu (5% Cl₂) roztwór wodny
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30…–20 °C
Gęstość: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR