Drukuj
Chloran(I) sodu 5% available chlorine roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Management of Change (MOC) category = N
9416-03EA 2050 PLN
9416-03 9416-01
Chloran(I) sodu 5% available chlorine roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30…–20 °C
Gęstość: 1,22 to 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %