Chloran(I) sodu (11 - 15% Cl₂)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
33369.36
33369.A3
33369.36EA
353
PLN
33369.36
33369.A3
Chloran(I) sodu (11 - 15% Cl₂)
Chloran(I) sodu
CAS No.: 7681-52-9
Molecular Formula: ClNaO
Formula Weight: 74.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.2
Appearance: Clear yellow or green
Merck Reference: 14,8628
UN No.: 1791
MDL No.: MFCD00011120
Formuła:
ClNaO Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –30…–20 °C Gęstość: 1,2 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011120 Numer CAS: 7681-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3 Jednostka: 1791 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8628 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) | Pale yellow to green |
Assay (unspecified) | 10,5 - 15,5% available chlorine |
Form | Liquid |