tlenek ceru (IV) 25% in water, colloidal dispersion, NanoArc®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Ceric oxide, Cerium dioxide
46763.22
46763.36
46763.22EA
490
PLN
46763.22
46763.36
tlenek ceru (IV) 25% in water, colloidal dispersion, NanoArc®
tlenek ceru (IV)
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 30nm APS for dry powder (typical)
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010933
Suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries
Formuła:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Temp. Wrzenia: 3468 Temp. topnienia: 2000 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010933 Numer CAS: 1306-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4 Klasyfikacja Merck : 12,02035 |