Wodorotlenek potasu 40% aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potash caustic, Caustic potash
527468019.0500
527468019.1000
527468019.2500
527468019.5000
CHMP527468019.0500EA
61.9
PLN
CHMP527468019.0500
CHMP527468019.1000
CHMP527468019.2500
CHMP527468019.5000
Wodorotlenek potasu 40% aqueous solution
Wodorotlenek potasu
Formuła:
KOH MW: 56.11 g/mol Temp. Wrzenia: 1320 Temp. topnienia: 360 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1814 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 12,07806 |