Drukuj
Wodorotlenek potasu 45% roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
527468018.0500 527468018.1000 527468018.2500 527468018.5000
CHMP527468018.0500EA 59.6 PLN
CHMP527468018.0500 CHMP527468018.1000 CHMP527468018.2500 CHMP527468018.5000
Wodorotlenek potasu 45% roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II