Drukuj

Wodorotlenek potasu 15% roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

527468017.0500 527468017.1000 527468017.2500 527468017.5000
CHMP527468017.0500EA 47.4 PLN
CHMP527468017.0500 CHMP527468017.1000 CHMP527468017.2500 CHMP527468017.5000
Wodorotlenek potasu 15% roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR