Drukuj

Wodorotlenek potasu 50% roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

527468008.9020 527468008.0500 527468008.1000 527468008.2500 527468008.5000 527468008.9030
CHMP527468008.9020EA 1450 PLN
CHMP527468008.9020 CHMP527468008.0500 CHMP527468008.1000 CHMP527468008.2500 CHMP527468008.5000 CHMP527468008.9030
Wodorotlenek potasu 50% roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR