Drukuj

Wodorotlenek potasu 5% roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

527468002.0500 527468002.1000 527468002.2500 527468002.5000 527468002.0100
CHMP527468002.0500EA 40.7 PLN
CHMP527468002.0500 CHMP527468002.1000 CHMP527468002.2500 CHMP527468002.5000 CHMP527468002.0100
Wodorotlenek potasu 5% roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR