Drukuj

Wodorotlenek potasu 1.5 mol/l (1.5 N) roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

817468006.0500 817468006.1000
CHMP817468006.0500EA 64.1 PLN
CHMP817468006.0500 CHMP817468006.1000
Wodorotlenek potasu 1.5 mol/l (1.5 N) roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR