Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potash caustic, Caustic potash
817468005.0500
817468005.1000
817468005.0250
CHMP817468005.0500EA
415
PLN
CHMP817468005.0500
CHMP817468005.1000
CHMP817468005.0250
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol
Wodorotlenek potasu
Formuła:
KOH MW: 56.11 g/mol Temp. Wrzenia: 1320 Temp. topnienia: 360 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 2924 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,07806 |