Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
817468008.1000 817468008.0500
CHMP817468008.1000EA 117 PLN
CHMP817468008.1000 CHMP817468008.0500
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,III