Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
817468007.0500 817468007.1000
CHMP817468007.0500EA 60.8 PLN
CHMP817468007.0500 CHMP817468007.1000
Wodorotlenek potasu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,III