Drukuj

Wodorotlenek potasu 0.2 mol/l (0.2 N) roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

817468022.0500 817468022.1000
CHMP817468022.0500EA 54.1 PLN
CHMP817468022.0500 CHMP817468022.1000
Wodorotlenek potasu 0.2 mol/l (0.2 N) roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR