Drukuj

Wodorotlenek potasu 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Potash caustic, Caustic potash

817468003.0500 817468003.1000
CHMP817468003.0500EA 55.2 PLN
CHMP817468003.0500 CHMP817468003.1000
Wodorotlenek potasu 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR