Drukuj
tiocyjanian amonu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny
Dostawca: CHEMPUR
811395801.0500 811395801.1000
CHMP811395801.0500EA 64.1 PLN
CHMP811395801.0500 CHMP811395801.1000
tiocyjanian amonu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny
tiocyjanian amonu
Formuła: NH₄SCN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011428
Numer CAS: 1762-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-175-6