Drukuj

Wodorotlenek potasu 0.01 mol/l (0.01 N) in ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

817468015.0500 817468015.1000
CHMP817468015.0500EA 369 PLN
CHMP817468015.0500 CHMP817468015.1000
Wodorotlenek potasu 0.01 mol/l (0.01 N) in ethanol
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1170
ADR: 3,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR