Drukuj

Oranż metylowy 0,1% aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine

217046307.0100 217046307.0250 217046307.0500 217046307.1000
CHMP217046307.0100EA 42.4 PLN
CHMP217046307.0100 CHMP217046307.0250 CHMP217046307.0500 CHMP217046307.1000
Oranż metylowy 0,1% aqueous solution
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Klasyfikacja Merck : 13,06127

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR