Drukuj

szczawian diamonowy hydrat

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421400003.0500 421400003.1000
CHMP421400003.0500EA 143 PLN
CHMP421400003.0500 CHMP421400003.1000
szczawian diamonowy hydrat
szczawian diamonowy hydrat
Formuła: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Temp. Wrzenia: 70 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149694
Numer CAS: 6009-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00541

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR