Drukuj
TRITON™ X-100 10% in water
Dostawca: G Biosciences
Niebezpieczeństwo
Synonim: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
DG907 DG908
DG907EA 1870 PLN
DG907 DG908
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6
Gęstość: ∼1.01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 251
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132505
Numer CAS: 9002-93-1
Klasyfikacja Merck : 13,06793