Drukuj
Wodorotlenek potasu 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
817468023.0500 817468023.1000
CHMP817468023.0500EA 57.4 PLN
CHMP817468023.0500 CHMP817468023.1000
Wodorotlenek potasu 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1814
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07806