Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
B25699.03
B25699.06
B25699.03EA
358
PLN
B25699.03
B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 412947-54-7
Molecular Formula: C8H8INO2
Formula Weight: 277.06
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD08064225
Formuła:
C₈H₈INO₂ MW: 277.06 g/mol Temp. topnienia: 134…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08064225 Numer CAS: 412947-54-7 |