Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
B22519.06
B22519.03
B22519.06EA
586
PLN
B22519.06
B22519.03
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 84228-44-4
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 112-113°
MDL No.: MFCD01320686
Formuła:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185.61 g/mol Temp. topnienia: 112…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320686 Numer CAS: 84228-44-4 |