1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18373.06
A18373.14
A18373.06EA
379
PLN
A18373.06
A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Formuła:
C₇H₁₆N₂ Temp. Wrzenia: 185…186 °C Gęstość: 0,903 Temp. Zapłonu: 57 °C (134 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006516 Numer CAS: 27578-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 248-540-8 ADR: 3,III |