2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L06870.06
L06870.03
L06870.06EA
1600
PLN
L06870.06
L06870.03
2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
2-(Methylthio)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6609-54-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 116-117°/5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015557
Formuła:
C₈H₇NS Temp. Wrzenia: 116…117 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 33…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015557 Numer CAS: 6609-54-7 ADR: 6.1,III |