Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06
H33438.14
H33438.06EA
932
PLN
H33438.06
H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 42521-10-8
Molecular Formula: C8H8ClNO3
Formula Weight: 201.61
Melting Point: 103-105°
MDL No.: MFCD00173929
Formuła:
C₈H₈ClNO₃ Temp. topnienia: 103…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173929 Numer CAS: 42521-10-8 |