Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
A19078.06
A19078.14
A19078.06EA
503
PLN
A19078.06
A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 148547-19-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 39-44°
Beilstein Reference: 6593534
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. topnienia: 39…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673014 Numer CAS: 148547-19-7 |