Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
B24372.06
B24372.14
B24372.22
B24372.06EA
231
PLN
B24372.06
B24372.14
B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 104901-43-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
MDL No.: MFCD00144769
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144769 Numer CAS: 104901-43-1 |